VWR®, Magnetrührstäbchen, zylindrisch, mit Mittelring
Lieferant: VWR
VWR®
442-4508EA 43.9 EUR
442-4508 442-4509 442-0258 442-4506 442-4507 442-4504 442-4505 442-4513 442-4502 442-4503 442-0256 442-4511 442-4500 442-0257 442-4512 442-4501 442-4510
VWR®, Magnetrührstäbchen, zylindrisch, mit Mittelring
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Für Behälter mit leicht unebenem Boden.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)