Destillierbrücken
Lieferant: Lenz
LENZ05047003EA 62.1 EUR
LENZ05047003 LENZ05047001 LENZ05047002 201-3111
Destillierbrücken
Destillationsbauteile Destillierbrücken
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ohne Kühler. Mit zwei senkrechten Kernen und einer Schliffhülse für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge.