Apothekerlöffel
Lieferant: Bochem
231-1281EA 12.2 EUR
231-1281 BOCH3360 BOCH3385 231-1282
Apothekerlöffel
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Schmale Form mit extra langem, flachem Stiel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung