Schutzbrillen, uvex cybric
Lieferant: Uvex
uvex cybric
111-0146EA 32.9 EUR
111-0146 111-1655 111-1657
Schutzbrillen, uvex cybric
Schutzbrillen
Dynamische, sportliche Schutzbrille mit innovativen Scheiben und Bügeln im modernen Design.
  • Mit vier Kissen gepolsterte Bügelenden für einen druckfreien und bequemen Sitz
  • Weites Sichtfeld
Gewicht: 48 g
Standards: EN 166, EN 168, EN 170