Drigalskispatel
Lieferant: RSG Solingen
231-0652EA 32.7 EUR
231-0652 231-1085 231-2185
Drigalskispatel
Spatel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Für bakteriologische Anwendungen
  • Auch als Rührer verwendbar
  • Für die gleichmäßige Verteilung oder bessere Ausbreitung von Medien