Mikro-Doppelspatel
Lieferant: RSG Solingen
231-0401EA 50.4 EUR
231-0401 231-0399 231-0400 231-0296 231-2263 231-2262 231-2261
Mikro-Doppelspatel
Spatel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Mehrzweck-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Beide Enden löffelförmig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung