Discover novel ways to accelerate your research.
Flexible and easy to use, from full-spectrum DNA analysis in just 5 seconds to automated image-based cell analysis over several days.
Discover now
TECAN microplate readers
Learn more
Sie suchten nach: Zellsiebe
Entfernen Sie Rückstände oder Klumpen aus Proben und Zellsuspensionen mit Zellsieben von VWR. Die in verschiedenen Maschenweiten und Farben verfügbaren Zellsiebe bereiten Proben für die Durchflusszytometrie vor, indem sie Zellen isolieren und trennen. Die Poren der Netze sind gleichmäßig verteilt und Griffflächen ermöglichen die aseptische Handhabung mit Pinzetten. Die Produkte sind steril, einzeln verpackt und nicht pyrogen. Zudem sind spezielle Ausführungen für Pipettenspitzen und Zentrifugenröhrchen erhältlich. Die Siebe können kistenweise bestellt werden.
Entfernen Sie Rückstände oder Klumpen aus Proben und Zellsuspensionen mit Zellsieben von VWR. Die in verschiedenen Maschenweiten und Farben verfügbaren Zellsiebe bereiten Proben für die Durchflusszytometrie vor, indem sie Zellen isolieren und trennen. Die Poren der Netze sind gleichmäßig verteilt und Griffflächen ermöglichen die aseptische Handhabung mit Pinzetten. Die Produkte sind steril, einzeln verpackt und nicht pyrogen. Zudem sind spezielle Ausführungen für Pipettenspitzen und Zentrifugenröhrchen erhältlich. Die Siebe können kistenweise bestellt werden.
7  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Zellsiebe sind aus einem robusten Nylonnetz mit Poren in gleichmäßigem Abstand hergestellt und sind sterile, leicht zu bedienende Vorrichtungen ...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Einfache, gebrauchsfertige Lösung für eine durchweg einheitlichere Einzelzellsuspension. Die Siebe bestehen aus starken Nylonsiebmaschen mit Poren von...
Lieferant: Biotium
Beschreibung: MemBrite™ Fix cell surface staining kits are designed for covalently staining the surface of live cells to conveniently visualise cell boundaries in i...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Corning® cell strainers are sterile, easy to use devices for rapidly isolating primary cells to consistently obtain a uniform single-cell suspension f...
Lieferant: GREINER BIO ONE
Beschreibung: EASYstrainer™ is designed for fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates. The filter fits all standard 50 ml tubes and is ...
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Flowmi™ Zellsiebe bieten eine schnelle, effiziente Filterung von kleinen Probenvolumen (bis 1000 µl) und sind unübertroffen bei der Erhaltung des...
Artikel-Nr: (510-0025)
Lieferant: BIODESIGN
Beschreibung: CellMicroSieves™ allow the rapid, yet gentle, isolation of cells, organelles and cellular debris. Unlike traditional filters, these are a precision wo...
VE: 1 * 10 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom