Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex performance, 9581
Lieferant: Uvex
uvex performance
114-1406EA 135 EUR
114-1406 114-1405 114-1410 114-1408 114-1407 114-1409 114-1402 114-1401 114-1403 114-1404
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex performance, 9581
Schuhe und Stiefel
Antistatischer, extra breiter Schuh in natürlicher Fußform, mit wasserabweisendem Nubukleder-Obermaterial, atmungsaktiven Mesheinsätzen und einer Mono-PUR-Naturform-Sohle (rutschhemmend und abriebfest, öl- und benzinbeständig und kurzfristig hitzbeständig bis ca. +120 °C).
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Herausnehmbares, antistatisches Fußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort
  • Dämpfungselemente in der Ferse und unter dem Vorfuß
  • Kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe
Farbe: Schwarz
Standards: EN ISO 20345:2011; S2