Sie suchten nach: Mikrotiterplatten-Dichtungen
138  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"138"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aluminiumfolien, 75,7 µm dick, zur Verwendung mit 96 or 384 Well-Platten. Passen in Platten mit erhöhtem Rand. Die Folien haben eine schmale Endl...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aluminiumfolien mit biologisch inertem Klebefilm. Diese Folie lässt sich leicht von manuellen oder automatischen Pipettenspitzen durchstechen, um eine...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: 50 µm Polyolefin-Folien mit 50 µm eingekapseltem inertem Silikonklebstoff. Besonders geeignet für qPCR, Lagerung und Proteinkristallisation. Der einge...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese 74,9 µm starken, hitzebeständigen, nicht durchstechbaren Polypropylenfilme eignen sich für Thermocycling-Anwendungen. Für PCR-Anwendungen, bei d...
Artikel-Nr: (391-1293)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese 240 µm starken, weißen Vinyl-Klebefilme eignen sich zur Verwendung mit weißen Mikrotiterplatten. Wenn der Film zum Versiegeln von Platten mit tr...
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese 106,7 µm starken Vinyl-Filme mit einer Klebeschicht von 20 µm schützen Proben in 96-Well-Platten vor Kontamination und Verdunstung.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Transparente Polyesterfilme mit starker, nicht absorbierender, nicht fluoreszierender Klebebeschichtung medizinischer Güte für hervorragende Leistung ...
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Polyesterfilm mit Acryl-Klebefläche. Diese nicht durchstechbaren Filme auf Rollen werden für ELISA-Tests, allgemeine Inkubation und kurzzeitige Lageru...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Viskosefilm mit medizinischem Klebstoff. Hydrophober, poröser Film auf Rollen, zum Abdichten von Gewebekulturplatten, Bio-Blöcken und Platten mit 96 V...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mit den vorher beschriebenen Polyesterfilmen identisch, aber zusätzlich mit einem farbigen Punkt und einem weißen Beschriftungsfeld auf jeder Endlasch...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Adhesive Verschlussfolien oder Folienrollen auf Kunststoffhülsen, zum Gebrauch mit Mikrotiterplatten-Versiegelungsautomaten mit hohem Durchsatz.
Artikel-Nr: (391-0638)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Easier to apply and remove as compared to standard moulded PCR strip caps.
VE: 1 * 400 ST
Artikel-Nr: (391-0641)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Pre-cut aluminum foil seals on a roll for PCR applications. Supplied on a roll with holder for ease of use.
VE: 1 * 500 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese 77,5 µm starken Polyesterfilme sorgen im Gegensatz zu einem einfachen Deckel für eine sichere Versiegelung jeder Vertiefung und minimieren so Ve...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Mikrotiterplatten, Verschlussfolien, Kappenstreifen, Einzelne Folien/Matten/Streifen, Verschlussstreifen für PCR-Platten und Röhrchenstreifen, gewölbt, Unsteril
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Polyesterfolie, Acrylkleber. Diese 49,5 µm dicke Polyesterfolie minimiert die Verdampfung und verhindert Verschütten und Kontamination zwischen d...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 138
no targeter for Bottom