Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (7)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
schaber
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/43/18709643.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
Sortieren nach:
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   These scrapers made of green PP are ideal for industrial applications, such as pharmaceuticals, biotechnology, foods, chemistry and other industries.
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   These scrapers made of white PP are ideal for use with foodstuffs.
Artikel-Nr: (BURK5378-3030)
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   PS, blau. Dieser Schaber eignet sich zum Abschaben, Glätten oder Säubern, sowie zum Entfernen von Rückständen. Speziell entwickelt für die Lebensmitte...
VE:  1 * 10 ST
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   Scrapers made of PTFE with tapered end.
Lieferant:  Sampling Systems
Beschreibung:   These disposable scrapers are made from high quality HDPE. They are ideal in the manufacture of creams, ointments and pastes.
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   PS, weiß. Stabile und handliche Schaber für den Einwegbedarf. Die Schaber eignen sich zum Abschaben, Glätten oder Säubern, sowie zum Entfernen von Rüc...
Artikel-Nr: (BURK5378-2030)
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   PS, blau. Ergänzend zum blauen Farbton hat dieser Schaber einen speziellen Zusatzstoff im Material, der ihn in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahl...
VE:  1 * 10 ST
Lieferant:  MICRONOVA
Beschreibung:   PP, weiß.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 21
  1  2  3  Nächste