Sie suchten nach: Schaufeln
VWR bietet passende Schaufeln für Lebensmittel, trockene Pulver und Granulate, Böden, Schlämme oder gefrorene Materialien. Wählen Sie zwischen robusten zylindrischen Modellen aus Polyethylen oder Polypropylen und Edelstahl-Produkten ohne Kanten und Ritze, durch die die Proben verunreinigt werden könnten. Einweg-Probenschaufeln besitzen lange Griffe für eine bequeme Handhabung. Schaufeln mit Deckeln vermeiden Kontaminationen, während Modelle mit flachen Unterseiten für mehr Stabilität sorgen. Wählen Sie Größe und Grifflänge ganz nach Ihren Bedürfnissen und bestellen Sie die Schaufeln einzeln oder in Packungen.
VWR bietet passende Schaufeln für Lebensmittel, trockene Pulver und Granulate, Böden, Schlämme oder gefrorene Materialien. Wählen Sie zwischen robusten zylindrischen Modellen aus Polyethylen oder Polypropylen und Edelstahl-Produkten ohne Kanten und Ritze, durch die die Proben verunreinigt werden könnten. Einweg-Probenschaufeln besitzen lange Griffe für eine bequeme Handhabung. Schaufeln mit Deckeln vermeiden Kontaminationen, während Modelle mit flachen Unterseiten für mehr Stabilität sorgen. Wählen Sie Größe und Grifflänge ganz nach Ihren Bedürfnissen und bestellen Sie die Schaufeln einzeln oder in Packungen.
111  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (231-0501)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, weiß.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PS, weiß. Diese sterilen Schaufeln eignen sich ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten oder Pasten.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese zweifach verwendbaren Schaufeln ermöglichen in einer einzigartigen, ökonomischen Lösung die Funktion einer Schaufel und einer Wägeschale. Sie we...
Lieferant: RSG
Beschreibung: Edelstahl. Universalschaufeln für die Probenahme von Pulvern, Pasten und Granulaten.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Universal graduated PP shovels for filling and measuring of powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the...
Lieferant: RSG
Beschreibung: These chemical scoops are made from aluminium.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Sterilisierbare Schaufeln aus Edelstahl V2A (1.4301).
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Sampling scoops made of light aluminium, bright-anodised.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Stainless steel AISI 316 (1,4401). This sample scoop has been developed in order to meet the high requirements of the pharmaceutical industry, such as...
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Die Lebensmittelschaufel SteriPlast® aus blauem PS wird in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) produziert (außer Schaufel 1000 ml), montiert, für den...
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wen...
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wen...
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Die detektierbaren Schaufeln aus blauem PS werden in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt...
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Borosilikatglas
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wen...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom