Stativplatten
Lieferant: Usbeck
241-7175EA 87 EUR
241-7175 241-7101 241-0348 USBE2014-2144 241-7102 241-0366 USBE2015
Stativplatten
Stative
Edelstahl. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung M 10 an der Stirnseite und einem justierbarem Fuß.
  • Gummifüße für sicheren Stand
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
  • Robust
Standards: DIN 12892/55