VWR®, Beta-Strahlenschutzboxen
Lieferant: VWR
VWR®
113-8830EA 324 EUR
VWRI113-8830
VWR®, Beta-Strahlenschutzboxen
Acryl, transparent, Dicke: 10 mm.
  • Mit Scharnierdeckel
  • Racks für 32 Reaktionsgefäße 0,5/1,5 oder 2,0 ml erhältlich
  • Stabil und einfach zu reinigen
Ideal geeignet für die Lagerung und Transport von Reagenzgläsern mit radioaktiven Lösungen.
Bestellinformation: Box wird ohne Racks geliefert. Racks müssen separat bestellt werden.