VWR®, Betastrahlen-Sicherheitsständer für Reaktionsgefäße
Lieferant: VWR
VWR®
113-8978EA 162 EUR
113-8978
VWR®, Betastrahlen-Sicherheitsständer für Reaktionsgefäße
Gestelle Reagenzglasgestelle
Acryl, glasklar, Stärke: 10 mm.
  • Schützt Boden und Seiten der Reaktionsgefäße bis zur Höhe des empfohlenen Füllvolumens
  • Abnehmbarer Deckel zur Abschirmung der Verschlüsse der Reaktionsgefäße
  • Stapelbar und leicht zu reinigen
Der massiv gegossene Block mit 4×6 Bohrungen für 1,5-ml-Reaktionsgefäße bietet optimalen Schutz beim Transport und der Lagerung von Lösungen hoher spezifischer Aktivität. Die Bohrungen sind mit entsprechend großem Abstand angebracht, um eine einfache Handhabung der Reaktionsgefäße zu gewährleisten und das Kontaminationsrisiko zu minimieren.
B×T×H (Deckel): 181×124×29 mm