Sie suchten nach: Schilde
Schilde für die Sicherheit Ihrer Labormitarbeiter bei der Arbeit mit biogefährdenden oder radioaktiven Proben erhalten Sie bei VWR. Freistehende oder montierte Schutzschilde bieten zuverlässigen Schutz vor Spritzern und herumfliegenden Teilen. Dreiseitige Konstruktionen bieten sowohl Front- als auch Seitenschutz, während abgewinkelte Sichtfelder für eine bessere Sicht sorgen. Strahlenschutzschilde aus transparentem Acryl schützen Mitarbeiter beim Umgang mit Isotopen, die Beta- oder Gamma-Strahlung emittieren. Die Produkte in Ihrer gewünschten Größe besitzen eine stabile Basis und rutschfeste Standfüße.
Schilde für die Sicherheit Ihrer Labormitarbeiter bei der Arbeit mit biogefährdenden oder radioaktiven Proben erhalten Sie bei VWR. Freistehende oder montierte Schutzschilde bieten zuverlässigen Schutz vor Spritzern und herumfliegenden Teilen. Dreiseitige Konstruktionen bieten sowohl Front- als auch Seitenschutz, während abgewinkelte Sichtfelder für eine bessere Sicht sorgen. Strahlenschutzschilde aus transparentem Acryl schützen Mitarbeiter beim Umgang mit Isotopen, die Beta- oder Gamma-Strahlung emittieren. Die Produkte in Ihrer gewünschten Größe besitzen eine stabile Basis und rutschfeste Standfüße.
11  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (113-8820)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schutzschild aus Acryl, transparent, Stärke: 10 mm, zum Schutz vor Beta-Strahlung mit niedriger Energie. Die doppelt abgewinkelte Version ist sowohl a...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Der solide transparente Schutzschild PC (Dicke: 4,7 mm) besteht aus einer durchsichtigen PC-Barriere und die schwere Stahlbasis ist mit einer blauen E...
Artikel-Nr: (113-2500)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (113-2801)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC/Acetat mit Magnetfuß, transparent, Stärke: 3 mm. Das Schutzschild mit flexiblem Arm lässt sich einfach an Arbeitsflächen, Regalen, Maschinen o...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KART572)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Acryl-Schutzschild, transparent, Dicke: 9 mm
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KART571)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: PMMA, transparent, Stärke: 5 mm. Schützt das Gesicht von Labor- und Klinikpersonal vor gefährlichen Substanzen, Aerosol und Spritzern.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beschreibung: Schutzschild aus Acrylglas als Splitter- und Spritzschutz.
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beschreibung: Transparentes Schutzschild aus Acryl.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Beta radiation waste shield, Nalgene®, Large, for 20 L containers, B×T×H: 400×400×740 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Acryl, transparent, Stärke: 9 mm
Artikel-Nr: (BELAF249760003)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Schutzschild aus Acryl, transparent, Stärke: 9,5 mm
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom