Abtropfbretter, zur Wandmontage, LaboPlast®
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
149-0193EA 261.6 EUR
149-0193 149-0191 149-0192 149-1331 149-1330 149-1332
Abtropfbretter, zur Wandmontage, LaboPlast®
Gestelle Abtropfgestelle
PVC-Gestell mit PP-Stäben.
  • Bruchfest
  • Chemisch weitgehend beständig
  • Mit abnehmbarer Ablaufrinne mit Drainageanschluss für einen Ablaufschlauch (Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbecken)
Das flexibles System verfügt über stabile Aufsteckstäbe in drei verschiedenen Längen (60, 100 und 150 mm mit Ø 6, 10 und 12 mm), die jederzeit umgesteckt werden können. Die Abtropfbretter können an jegliche zu trocknenden Utensilien angepasst werden.
Lieferumfang: Gestell wird komplett mit abnehmbarer staubdichter und kratzfester Schutzfolie sowie Stäben, Schrauben und Dübeln zur Wandmontage geliefert.