Gestell für Kryoröhrchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-3229EA 55.4 EUR
479-3229
Gestell für Kryoröhrchen, Nalgene®
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
PC, autoklavierbar.
  • Für 5×10 Kryoröhrchen A-Ø 13,5 mm
Kryoröhrchen rasten im Gestell ein und drehen sich beim Öffnen und Schließen nicht mit.
Kryoröhrchen rasten im Gestell ein und drehen sich beim Öffnen und Schließen nicht mit.