Sie suchten nach: Gestelle für Kryoröhrchen
18  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (211-0139)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PC.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beschreibung: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Lieferant: Greiner Bio-One
Beschreibung: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Artikel-Nr: (479-3229)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC, autoklavierbar.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (734-1882)
Lieferant: Corning
Beschreibung: Dieses wiederverwendbare PP-Rack fasst 50 kryogene Vials.
VE: 1 * 2 ST
Zertifikate
Artikel-Nr: (479-3228)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC, autoklavierbar.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Rack, Cryogenic vials, Für Röhrchen: 3,6 - 5 ml, Bohrungen: 48 (6×8)
Artikel-Nr: (HEATHS23229B)
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Racks to store and transport cryogenic vials.
VE: 1 * 4 ST
Artikel-Nr: (391-8531)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Polyphenylenoxid, autoklavierbar.
VE: 1 * 15 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
Artikel-Nr: (479-2111)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
VE: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (RATI5300100)
Lieferant: RATIOLAB
Beschreibung: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
VE: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (479-1231)
Lieferant: Brand
Beschreibung: PP, blau.
VE: 1 * 4 ST
Artikel-Nr: (BCISBCS-222)
Lieferant: BIOCISION, LLC
Beschreibung: These polypropylene cryogenic racks feature a locking mechanism that allow one handed opening for self-standing cryogenic vials.
VE: 1 * 1 SET
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom