Sie suchten nach: Flaschengestelle
13  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Wire racks, epoxy coated.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Racks made of PP, white.
Artikel-Nr: (SCOT292807358)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CORN10047)
Lieferant: Corning
Beschreibung: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Wire, epoxy coated.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Gestelle, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Artikel-Nr: (BELAF169690012)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beschreibung: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Artikel-Nr: (BELAF185132300)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Acryl, transparent.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (DELTNT-250)
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: Made of stainless steel wire with lid.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAF169640006)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Gestelle aus epoxidbeschichtetem, geschweißtem Stahl.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom