TLC-Platten, Aluminiumoxid 60
Lieferant: Merck
1.05581.0001EA 286 EUR
1.05581.0001 1.05713.0001 1.05550.0001 1.05731.0001
TLC-Platten, Aluminiumoxid 60
TLC-Platten
Merck TLC Aluminiumoxid-Platten verwenden neutrales oder basisches Aluminiumoxid mit einer Porengröße von 60 oder 150 Å mit oder ohne Fluoreszenzindikator eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Unter wässrigen Bedingungen lassen sich basische Verbindungen am besten auf basischen Aluminiumoxidplatten abtrennen, während neutrale Verbindungen am besten auf neutralen Platten abgetrennt werden.
  • Optimierte Trennung je nach pH-Wert