Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (149)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Pasteur- und Transfer-Pipetten
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/32/18945332.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Soda-Kalk-Glas, zur einmaligen Verwendung.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   LDPE, Einweg. Durch Nutzung dieser unzerbrechlichen All-in-one-Pipetten werden Gefahren durch einen möglichen Glasbruch und dem Auslaufen infektiöser ...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   LDPE, Einweg. Diese unzerbrechlichen All-In-One-Pipetten bestehen aus Kunststoff. Das Risiko von Glasbruch und einer damit einhergehenden Exposition g...
Lieferant:  Brand
Beschreibung:   Natron-Kalk-Glas.
Lieferant:  SciLabware
Beschreibung:   LDPE, transparent, sterile.
Artikel-Nr: (NALG6219-0068)
Lieferant:  Nalgene
Beschreibung:   LDPE. Molded in one piece. Non wetting material, tapered tip, and bellows-type bulb provide excellent drop formation.
VE:  1 * 100 ST
Lieferant:  Brand
Beschreibung:   LDPE, mit Graduierung. Zur Entnahme von Proben oder zum Abfüllen infektiöser oder toxischer Flüssigkeiten.
Artikel-Nr: (BRND125400)
Lieferant:  Brand
Beschreibung:   Tropfpipette, LDPE, 1,8 ml, Länge: 98 mm, 250/Packung
VE:  1 * 250 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 55
  1  2  3  4  5  6  7  Nächste