Serologische Pipetten, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
612-4223EA 77 EUR
612-4223 612-4222 612-4225 612-4224 612-4221 612-4220 734-2618 734-2619 734-2614 734-2615 734-2616 734-2617 734-2621 734-2622 734-2612 734-2623 734-2613 734-2620
Serologische Pipetten, Nunc™
Pipetten Serologische Pipetten
PS, steril.
  • Oberes Ende farbcodiert, gestopft; farbige Verpackung zur einfachen Identifizierung
  • Schwarze Zusatzskala zur Nutzung des kompletten Volumens
  • Pyrogenfrei
These accurate, disposable, plastic pipettes are supplied plugged and sterilised.