Pipettenschale für Schubladen
Lieferant: Kartell
plastilab®
612-1805EA 69.6 EUR
612-1805
Pipettenschale für Schubladen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Pipettenschalen
PVC, weiß
  • Für ca. 30 Pipetten
  • Mit vier langen Fächern für 1-, 2-, 5-, 10-ml-Pipetten
B×T×H: 425×300×30 mm