Klemmhalterung für Pipetten, Clamp-ette®
Lieferant: Heathrow Scientific
Clamp-Ette®
613-3900EA 114 EUR
613-3900
Klemmhalterung für Pipetten, Clamp-ette®
Pipettenständer
PP, farbig.
  • Stabile, robuste Konstruktion
  • Für ein bis drei Pipetten der am häufigsten verwendeten Marken
  • Kann schnell und sicher an Tischplatten, Bänken und Regalen angebracht werden
  • Autoklavierbar