Saugbälle für Pipetten
Lieferant: Saint-Gobain
612-1943EA 14.24 EUR
612-1943 612-2327 612-1942 612-1940 612-1941 612-2330 612-1944 612-2837
Saugbälle für Pipetten
Pipetten Pipettierbälle
Kautschuk.
  • Benutzerfreundlich, lange Lebensdauer
  • Für die wiederholte Probenahme
  • Längere Lebensdauer als Gummihütchen, gute Glashaftung zum Schutz der Pipetten