Mikro-Haematokrit-Kapillaren
Lieferant: Brand
521-9102EA 27.95 EUR
521-9102 521-9100
Mikro-Haematokrit-Kapillaren
Pipetten Mikrokapillaren
Ohne Kalibriermarke. Zur Verwendung in Hämatokrit- Zentrifugen.
  • Heparinisiert oder nicht heparinisiert
  • Mit Color-Code
Typ A: Heparinisiert, gesamte Innenfläche mit Natrium-Heparinat, mit roter Farbcodierung, zur Kapillarblutentnahme
Typ B: Nicht heparinisiert, mit blauer Farbcodierung, zur Bestimmung aus heparinisiertem Venenblut
Wanddicke: 0,2 mm
Standards: Gemäß DIN ISO 12772 und BS 4316-68.