Sie suchten nach: Versandtaschen und Transportbehälter
Versandtaschen und Transportbehälter sorgen für eine sichere Lieferung jeglicher temperaturempfindlichen Materialien. Blutproben oder andere Analysenproben bleiben geschützt, auch wenn sie mehrere Tage lang unterwegs sind. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Kühlleistung halten Versandtaschen und Transportbehälter extreme Tiefkühl- oder moderate Kühlbedingungen aufrecht, um den Erhalt der Probenqualität zu gewährleisten. Die isolierten Behälter mit verschiedenen Wandstärken gibt es als Komplettlösungen oder haben einen separaten dicht schließenden Deckel.
Versandtaschen und Transportbehälter sorgen für eine sichere Lieferung jeglicher temperaturempfindlichen Materialien. Blutproben oder andere Analysenproben bleiben geschützt, auch wenn sie mehrere Tage lang unterwegs sind. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Kühlleistung halten Versandtaschen und Transportbehälter extreme Tiefkühl- oder moderate Kühlbedingungen aufrecht, um den Erhalt der Probenqualität zu gewährleisten. Die isolierten Behälter mit verschiedenen Wandstärken gibt es als Komplettlösungen oder haben einen separaten dicht schließenden Deckel.
22  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: These moulded containers are designed for logistics applications in the pharmaceutical industries, where temperature-sensitive products have to be tra...
Sale!
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: FreezeTherm® dry ice shipping systems provide a readily available, convenient, and affordable method of protecting frozen products in transit. A wide ...
Sale!
Artikel-Nr: (SCATE280C)
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: Isolierboxen mit Deckel, STOROpack, EPS, Weiß, Kapazität: 35 l, Außen B×T×H: 480×410×350 mm
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: Polyurethane.
Artikel-Nr: (216-1337)
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: EPS (expandiertes Polystyrol).
VE: 1 * 4 ST
Artikel-Nr: (216-1294)
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: EPS (expandiertes Polystyrol) und Neopor
VE: 1 * 55 ST
Artikel-Nr: (216-1339)
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: EPS (Expandiertes Polystyren) und Neopor.
VE: 1 * 35 ST
Artikel-Nr: (SIMPM477-6)
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: PVC, translucent.
VE: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (216-1323)
Lieferant: Sonoco Thermosafe
Beschreibung: EPS (expandiertes Polystyrol) und Neopor.
VE: 1 * 19 ST
Artikel-Nr: (DGINBM003)
Lieferant: DGP INTELSIUS GMBH
Beschreibung: The Intelsius® Biomailer is designed for use within national and global postal networks shipping small specimens, such as blood vials and slides.
VE: 1 * 50 ST
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: DAKLAPACK
Beschreibung: These kits contain a cardboard outer box (UN3373 or UN2814), a 500 ml green leak proof container, plastic shock absorbers and absorbing tube holders.
Lieferant: DAKLAPACK
Beschreibung: Made up of expanded polystyrene (EPS).
Artikel-Nr: (DAKL460583)
Lieferant: DAKLAPACK
Beschreibung: These non-transparent absorbing materials are part of the packaging instruction P650. In emergencies the material will absorb all the liquid that has ...
VE: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (DAKL520300)
Lieferant: DAKLAPACK
Beschreibung: The patented MiniMailBox system is approved for use in every country as a recognised safe way of transporting biological substances category B, UN3373...
VE: 1 * 100 ST
Lieferant: DAKLAPACK
Beschreibung: Festes PP.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom