Für Entnahme, Transport, Aufbewahrung und Isolierung von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur. FTA® Karten enthalten Chemikalien zur Zelllyse und Proteindenaturierung sowie zum Schutz von Nukleinsäuren vor Nukleasen, Oxidation und einer Beschädigung durch UV-Strahlen. Die Karten deaktivieren schnell Organismen, z. B. im Blut vorkommende Pathogene, und verhindern das Wachstum von Bakterien und anderen Mikroorganismen. FTA® Karten sind in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Zu den Anwendungsbereichen zählen Forensik, Transgenetik, Transfusionsmedizin, Plasmid-Screening, Arzneimittelentwicklung und Genforschung.
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
FTA® Classic-Karte: Vier Probenbereiche zur Anwendung von bis zu 500 µl Vollblut oder 100 µl Pflanzenhomogenat pro Karte. Praktisch für mehrere Anwendungen derselben Probe oder zur Entnahme mehrerer tierischer oder pflanzlicher Proben auf einer Karte.
FTA® Mini-Karte: Zwei Probenbereiche zur Anwendung von bis zu 250 µl Vollblut oder 50 µl Pflanzenhomogenat pro Karte. Praktisch für Protokolle, bei denen Proben an verschiedenen Orten getestet und aufbewahrt werden.
FTA® Micro-Karte: Ein Probenbereich zur Anwendung von bis zu 125 μl Vollblut oder 25 μl Pflanzenhomogenat pro Karte. Empfohlen, wenn nur eine Probe benötigt wird.
FTA® Gen-Karte: In einem festen Kartenhalter eingefasst. Drei Probenbereiche zur Anwendung von bis zu 225 µl Vollblut oder 30 µl Pflanzenhomogenat pro Karte. Kann zusammen mit dem FTA® Gen-Kartenhalter in vielen automatischen Dispensier-/Pipettiersystemen verwendet werden.
FTA® Indikatorkarten: Mit der Standardkarte identisch, jedoch mit einer Farbanzeige versehen, die sich beim Auftragen der Probe von rosa zu weiß verfärbt. Empfohlen zur Verwendung mit farblosen Proben, z. B. Wangenschleimhaut- oder Kulturzellen.
PlantSaver® FTA® Karten: Laminierte Lasche, so dass Pflanzenproben auf der FTA® Matrix kraftvoll zerkleinert werden können, ohne dass die FTA® Karte dabei beschädigt wird. Vier Probenbereiche pro Karte.