Sie suchten nach: Normschliff-Manschetten und Faltenbälge
Inerte Normschliff-Manschetten und Schliffbälge verbinden Laborteile mithilfe unterschiedlicher Verfahren, um die Übertragung von selbst aggressiven Gasen und Flüssigkeiten zu ermöglichen. Während Manschetten oftmals für gerade horizontale oder vertikale Verbindungen verwendet werden, bieten L-förmige Verbinder mehr Flexibilität bei der Positionierung. Da kein Schlifffett benötigt wird, werden die Inhalte nicht durch Rückstände verunreinigt. Sowohl die Normschliff-Manschetten als auch die Schliffbälge besitzen Dichtringe, die für beste Abdichtung sorgen.
Inerte Normschliff-Manschetten und Schliffbälge verbinden Laborteile mithilfe unterschiedlicher Verfahren, um die Übertragung von selbst aggressiven Gasen und Flüssigkeiten zu ermöglichen. Während Manschetten oftmals für gerade horizontale oder vertikale Verbindungen verwendet werden, bieten L-förmige Verbinder mehr Flexibilität bei der Positionierung. Da kein Schlifffett benötigt wird, werden die Inhalte nicht durch Rückstände verunreinigt. Sowohl die Normschliff-Manschetten als auch die Schliffbälge besitzen Dichtringe, die für beste Abdichtung sorgen.
15  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, 0,05 mm stark.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, mit Griffbund.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Schliffmanschetten für Kugelschliffe, PTFE, mit überstehendem Griffbund und Dichtringen auf der Außenseite, hochvakuumfeste Abdichtung. Robuste Konstr...
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PTFE.
Lieferant: COWIE
Beschreibung: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Lieferant: COWIE
Beschreibung: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: PTFE.
Artikel-Nr: (BRND51422)
Lieferant: Brand
Beschreibung: PTFE, 0,05 mm stark.
VE: 1 * 10 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Artikel-Nr: (SEMA0614)
Lieferant: SEMADENI
Beschreibung: Made of PTFE, white.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom