Sie suchten nach: Mörser und Pistille
Mörser und Pistille werden aus vielfältigen Materialien hergestellt - von klarem, schwerem Glas über hartem Achat bis hin zu Porzellan. Beide Komponenten sind leicht zu reinigen und garantieren hohe Widerstandsfähigkeit für eine lange Lebensdauer trotz kontinuierlicher, manchmal auch intensiver Nutzung. Mörser und Pistille sind beständige Werkzeuge mit einer langen Geschichte, die schon seit der Antike zur Probenpräparation für chemische Analyseverfahren verwendet werden.
Mörser und Pistille werden aus vielfältigen Materialien hergestellt - von klarem, schwerem Glas über hartem Achat bis hin zu Porzellan. Beide Komponenten sind leicht zu reinigen und garantieren hohe Widerstandsfähigkeit für eine lange Lebensdauer trotz kontinuierlicher, manchmal auch intensiver Nutzung. Mörser und Pistille sind beständige Werkzeuge mit einer langen Geschichte, die schon seit der Antike zur Probenpräparation für chemische Analyseverfahren verwendet werden.
41  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Porzellan.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Porzellan, hergestellt nach DIN 12906
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Achat
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Achat
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Achat.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Abriebfeste violette Polypropylenpistille, die perfekt in Zellsiebe passen.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Stainless steel 18/10.
Artikel-Nr: (BOCH8936)
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: 18/10 Stainless steel.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Retsch GmbH
Beschreibung: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Mörser und Pistillkopf aus Edelstahl.
Artikel-Nr: (AXYGPES-15-B-SI)
Lieferant: Corning
Beschreibung: Durable and inert polypropylene construction
VE: 1 * 400 ST
Zertifikate
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Porcelain, with spout.
Lieferant: Kavalier
Beschreibung: Mörser mit Pistill, Höhe: 90 mm
Lieferant: VITLAB
Beschreibung: Weißes Melamin, mit Ausguss.
Artikel-Nr: (NUNC533669)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Mörser mit Pistill, Steriles Set, Nunc™, HDPE
VE: 1 * 50 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom