VWR®, Versandbehälter für Objektträger
Lieferant: VWR
VWR®
211-0341EA 27.6 EUR
211-0341 211-0342
VWR®, Versandbehälter für Objektträger
Objektträger-Versandbehälter
Sicherer Schutz für zwei Standard-Objektträger dient zur Aufbewahrung und für den Versand.
  • Große, leicht zu öffnende und zu verschließende Schnappverschlüsse
  • Besonders geeignet für den Versand per Briefpost
  • Farbige Ausführungen erleichtern die Identifikation und Sortierung
Bestellinformation: Das farbig gemischte Set umfasst Versandbehälter für Objektträger in rot, gelb, blau, violett und orange.