Deckgläser
Lieferant: Marienfeld
630-1592EA 57.4 EUR
630-1592 630-1591 630-1590 630-1589 631-0659 630-1588 631-0657 631-0656 630-1586 630-1585 630-1595 630-1594 630-1593 631-0655 631-0653
Deckgläser
Deckgläser
Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I
  • Ohne Blasen oder Schlieren
  • Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
  • Chemisch-resistentes, klares Borosilikatglas D263™ M, hydrolotische Klasse 1
Verpackung: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.