Deep-Well-Platten, 96 und 48 Wells, Axygen®
Lieferant: Corning
Axygen®
738-0188EA 160 EUR
738-0188
Deep-Well-Platten, 96 und 48 Wells, Axygen®
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP. Zur Probenahme, für Zellkulturen und Langzeitlagerung.
  • Hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit bis zu −80 °C
  • Hält Zentrifugationen mit bis zu 4000×g stand
Für diese Platten können zwei verschiedene Verschlussmatten verwendet werden:
AxyMat™ Verschlussmatten eignen sich für das Hochdurchsatzscreening und für Aufbewahrungsanwendungen. Sie bestehen aus Silikon, sind autoklavierbar, und können, nach Einhaltung einer Reinigungsprozedur mit Bleiche und Abwaschungen mit Ethanol, wiederverwendet werden. AxyMat™ Verschlussmatten sind durchstechbar und selbstdichtend. Sie eignen sich so sehr gut für automatisierte Verfahren und können in Umgebungen mit Temperaturen unter Null eingesetzt werden.
ImpermaMat™ Verschlussmatten sind chemikalienbeständig. Sie wurden für die Verwendung in Assays mit starken Lösungsmitteln wie DMSO hergestellt und sind  wiederverwendbar. Sie passen sich optimal an die Platte an, so dass es nicht zu Probenverdunstung oder Cross-Well-Kontamination kommt. Temperaturbereich −80 °C bis +121 °C.