HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Lieferant: Corning
Corning® FluoroBlok™
734-0377EA 1111.75 EUR
734-0377 734-0376 734-0375
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Das Corning® FluoroBlok™ HTS 24- Multiwell-Einsatzsystem enthält einen automatisierungsfreundlichen 24-Multiwell-Zellkultur-Membraneinsatz, der sich für das manuelle und automatisierte Screening von Zellen oder Verbindungen eignet.
  • Geringerer Zeit- und Arbeitsaufwand für Tests zu Chemotaxis, Zellmigration und -invasion durch automatische Assay-Erkennung mit Echtzeit-Fluoreszenz
  • Schnelle Datenerfassung ohne Notwendigkeit für das Waschen der Platten, manuelle Zellabstriche und -auszählungen
  • Darstellung der Migration von Zellen und Molekülen in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
  • Gleichzeitige Verarbeitung von 24 Einsätzen, da alle 24 Einsätze Teil einer einzigen Einheit sind, die mit Falcon® 24-Well-Platten und der Basiswanne kompatibel sind
Das Corning® FluoroBlok™ Einsatzsystem besteht aus einer einzigartigen, lichtundurchlässigen PET-Membran, die Licht mit einer Wellenlänge von 490 bis 700 nm wirksam ausfiltert. Fluoreszenz von markierten Zellen oder Verbindungen, die sich in der oberen Kammer des Einsatzsystems befinden, wird dank der Trennmembran in der unteren Kammer nicht detektiert. Nachdem fluoreszenzmarkierte Zellen oder Verbindungen die Membran passiert haben, sind sie nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und mit einem Fluoreszenzplattenleser einfach zu messen. Das breite Filterspektrum der FluoroBlok™ Membran ermöglicht die flexible Auswahl zwischen einer Reihe von Fluorophoren für Studien zu Chemotaxis, Zellmigration, Tumorzellen- oder bakterieller Invasion, Zellsignalleitung, Toxizität und Permeabilität für orale Bioverfügbarkeits- und Absorptionstests (Caco-2-Zellen).
Abstand zwischen Membran und Well-Boden: 2,0 mm
Effektiver Durchmesser der Membran: 6,5 mm
Effektive Wachstumsfläche in der 24-Well-Platte: 2,0 cm²
Effektive Wachstumsfläche der Membran: 0,3 cm²
Einsatzhöhe: 18 mm
Porendichte 3-µm-Einsatz: 8,0×10⁵ poren/cm²
Porendichte 8-µm-Einsatz: 1,0×10⁵ poren/cm²
Empfohlenes Medienvolumen im Einsatz: 300 - 500 μl
Empfohlenes Medienvolumen im Well: 1000 - 4000 μl