Sie suchten nach: Einsetz-Platten und Einsätze
31  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Polyester, steril, mit Deckel. Diese Platten mit Einsätzen verfügen über eine dünne, mikroskopisch transparente Polyestermembran, die für Gewebekultur...
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PC, steril, mit Deckel. Diese Einsatzplatten verfügen über eine dünne, halbtransparente Membran aus Polycarbonat mit Porengrößen von 0,1 bis 12,0 ...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane.
Lieferant: Corning
Beschreibung: PS, tissue culture-treated, sterile, non-pyrogenic, with lid. Specifically designed for use with Falcon® or Corning® BioCoat™ cell culture inserts, so...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Das Falcon® HTS 24-Multiwell-Einsatzsystem automatisiert viele gängige membranbasierte Zellassays und erhöht die Produktivität sowie den Durchsatz die...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Permit real-time analysis of cell culture compound permeability (1 µm), cell migration (3 µm or 8 µm), and invasion (8 µm).
Lieferant: Corning
Beschreibung: Das Corning® FluoroBlok™ HTS 96-Multiwell-Einsatzplattensystem ist eine Plattform für Zellkultur-Assays für automatisierte Anwendungen. Das einteilige...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Das Corning® FluoroBlok™ HTS 24- Multiwell-Einsatzsystem enthält einen automatisierungsfreundlichen 24-Multiwell-Zellkultur-Membraneinsatz, der sich f...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Die Corning® BioCoat™ Angiogenesesysteme ermöglichen die Untersuchung der Wirkung von Verbindungen auf die Endothelzellinvasion, -migration und Tubulo...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Lieferant: Corning
Beschreibung: Das Falcon® HTS 96-Multiwell-Einsatzplattensystem ist eine Einsatzplattform für Zellkulturen zum sowohl manuellen als auch automatischen Screening von...
Artikel-Nr: (734-1053)
Lieferant: Corning
Beschreibung: Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
VE: 1 * 24 ST
Zertifikate
Artikel-Nr: (734-1079)
Lieferant: Corning
Beschreibung: Zellkultureinsätze, fibrillar collagen, Corning® BioCoat®, Unsteril, Plattenformat: 24 Well Membraneinsätze, Porengröße (µm): 1,00 µm
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (734-0154)
Lieferant: Corning
Beschreibung: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
VE: 1 * 24 ST
Zertifikate
Lieferant: Corning
Beschreibung: Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
Lieferant: Corning
Beschreibung: 75 mm Transwell® with 0,4 µm pore polycarbonate membrane insert, sterile.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom