Multiwell-Zellkulturplatten, Falcon®
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® Primaria™ Falcon®
734-0947EA 142 EUR
734-0947 734-0949 734-0954 734-0055 734-0057 736-2026 734-0054 734-0956 734-0025 734-0027 734-0019 734-0020 734-0023 734-0079 734-0955 736-2025 734-1376 736-2027 734-0056 734-0028 734-0077 734-0948 734-0078 734-0058 391-0006
Multiwell-Zellkulturplatten, Falcon®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten Zellkulturplatten, Standard
PS, steril, nicht pyrogen. Durch jede Art der Gewebekulturbehandlung wird Polystyrol hydrophil, und es entsteht eine Vielzahl anionischer funktioneller Gruppen, die die Zellkultur unterstützen. Um reproduzierbare Ergebnisse und Bedingungen sicherzustellen, werden alle Falcon®-Vorbehandlungen für Gewebekulturen in einer Vakuumkammer durchgeführt.
  • Labyrinthdeckel, Kondensierungsringe und tiefe Wells kontrollieren die Kontamination, verringern die Verdunstung und minimieren Kanteneffekte
  • Zuverlässige Vakuumgas-Plasmagewebekulturbehandlung für Einheitlichkeit zwischen den Wells und zwischen den Platten
  • Praktische Abziehfilmverpackungen für medizinische Zwecke
  • Individuelle, stapelbare Träger aus PET, recyclingfähig
Bei der Produktion der Corning® Primaria™ Zellkulturprodukte kommt es zu einer Inkorporation von verschiedenen stickstoffhaltigen funktionellen Gruppen, die die bereits vorhandenen negativ geladenen sauerstoffhaltigen Gruppen herkömmlicher Gewebekulturoberflächenergänzen. Damit wird die Anhaftung und Differenzierung verschiedenster Zelltypen verbessert.
Unbehandelte Platten haben eine hydrophobere Oberfläche und weisen eine reduzierte Zellhaftung auf.
Farbe: Transparent