96 MicroWell™ Platten, Nunclon™∆
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
MicroWell™
732-2607EA 128 EUR
732-2607 734-2073 734-1192 734-2080 734-2097 732-2601 734-2033
96 MicroWell™ Platten, Nunclon™∆
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, erhöhter Rand, steril. Ideal für Zellkultur, Klonierungen, Virustitration und Zellfusion.
Farbe: Transparent
Externe L×B: 128×86 mm