Messzylinder
Lieferant: Brand
PLASTIBRAND®
612-4333EA 56.4 EUR
612-4333 612-4632 612-4631 612-4331 612-4330 612-4638 612-4329 612-4637 612-4634 612-4326 612-4633 612-4325 612-4636 612-4328 612-4327 612-4635
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PMP, glasklar, hohe Form, Klasse B.
  • Justiert auf 'In'
  • Wahlweise mit blauer oder erhabener Graduierung (erhabene Graduierung fürs Autoklavieren empfohlen)
  • Thermische Belastungen bis 121 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze
  • Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
Standards: DIN 12 681 / ISO 6706