Gebläse-Atemschutzsystem, Jupiter™
Lieferant: 3M
Jupiter™
111-1607EA 901 EUR
111-1607 111-0240
Gebläse-Atemschutzsystem, Jupiter™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Kompakter, modularer Gebläseatemschutz zur Verwendung mit Schnellverschluss-(QRS-)Kopfteilen. Es sind fünf verschiedene Filtertypen und ein Vorfilter erhältlich. Die Filter werden über einen einzigartigen Rundgewindeanschluss mit dem Gebläse verbunden.
  • Bequem und flexibel: Bewegungsfreiheit vor allem in kleineren Räumen
  • Einfach zu bedienen und zu warten
  • Der ergonomische Komfortgurt bleibt auch bei längerem Gebrauch angenehm zu tragen
  • Der elektronische Alarm gibt eine Warnung (akustisch und visuell) bei niedrigem Luftstrom und/oder niedrigem Batteriestand
Die standardmäßige Jupiter™ Gebläseatemschutz-Basiseinheit umfasst einen Dekontaminations-Gürtel, einen Luftstromindikator und ein Kalibrierröhrchen.
Bestellinformation: Hauben der Serie Versaflo™ S müssen separat bestellt werden.