Diese wiederverwendbare Vollmaske findet Anwendung in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Rettungswesen oder Gefahrstoffentsorgung. Neben der Verwendung als reines Filtergerät können die Masken aufgrund ihres Standard- Rundgewindeanschlusses nach EN 148-1 auch als Atemanschluss für leichte Schlauchgeräte eingesetzt werden.
- Maximales Sichtfeld durch tiefliegendes raumoptimiertes Anschlussstück; Sichtscheibe aus hitzebeständigem Polycarbonat
- Integrierte Dämpfer vermeiden Verletzungen durch Stoßeinwirkungen
- Mit Polyester-Sprechmembran und Fünf-Punkt-Bänderung
- Zwei Ausatemventile gewährleisten einen niedrigen Ausatemwiderstand, die optimale Luftführung garantiert beschlagfreie Sicht
- Wahlweise aus hautfreundlichem, widerstandsfähigem Gummi oder aus Silikon (speziell für Allergiker)
Standards: EN 136, EN 148
Bitte beachten * Einheitsgröße