Wiederverwendbare Halbmasken gegen Gase, Dämpfe und Partikel, Serie 4000
Lieferant: 3M
111-0041EA 35.2 EUR
111-0041 MMMA4255CS 111-0044
Wiederverwendbare Halbmasken gegen Gase, Dämpfe und Partikel, Serie 4000
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Gas-, Dampf- und Partikel-Atemschutzmasken
Die wiederverwendbare Halbmaske mit integrierten Filtern bietet effektiven Schutz in Kombination mit außergewöhnlichem Komfort.
  • Kann vollständig entsorgt werden
  • Integralbauweise bietet zuverlässigen Schutz
  • Parabolventil reduziert den Atemwiderstand und verhindert gleichzeitig einen Hitzestau
Gewicht: 222 g
Standards: EN 405:2001+A1:2009
Bitte beachten *Einheitsgröße