Vollmasken, 7907S
Lieferant: 3M
111-0094EA 395 EUR
MMMA7907S
Vollmasken, 7907S
Leichte Vollmaske für höchsten Komfort. Das Gesichtsteil wird aus weichem, hypoallergenem Material hergestellt und verfügt über ein zentrales Ausatemventil. Mit Sprechmembran für eine bessere Verständigung.
  • Für den Einsatz mit Bajonett-Filtern der Serien 6000 und 2000
  • Große Scheibe mit kratzfester Beschichtung sorgt für ein weites Sichtfeld und ausgezeichnete Sicht
  • Mit Doppelfiltersystem: Vermindert den Atemwiderstand und sorgt für bessere Gewichtsverteilung und mehr Tragekomfort
  • Doppeldichtung am Gesichtsteil für besseren Sitz
  • Sechs-Punkt-Kopfbebänderung für einfache Anpassung und guten Sitz
Standards: EN 136
Bestellinformation: Masken werden ohne Filter geliefert. Diese müssen separat bestellt.
Bitte beachten * Einheitsgröße