Sie suchten nach: Masken
Bedecken Sie mit Masken aus unserer Angebotsreihe effektiv freie Stellen im Gesicht, die bei Operationen oder Versuchen verheerende Kontaminationen verursachen könnten. Dank ihrer Atmungsaktivität und komfortablen Passform können die Gesichtsmasken über einen längeren Zeitraum getragen werden.  Stabile Gesichtsschutzschilde schützen Arbeiter vor Spritzern von gefährlichen Substanzen. Die Modelle für grundlegende oder spezielle Anwendungen schließen einen möglichen Kontakt aus, sind angenehm zu tragen und besitzen eine universelle Passform. Schutzmasken bieten in jeder Arbeitsumgebung maximale Sicherheit und gewährleisten akkurate Ergebnisse.
Bedecken Sie mit Masken aus unserer Angebotsreihe effektiv freie Stellen im Gesicht, die bei Operationen oder Versuchen verheerende Kontaminationen verursachen könnten. Dank ihrer Atmungsaktivität und komfortablen Passform können die Gesichtsmasken über einen längeren Zeitraum getragen werden. Stabile Gesichtsschutzschilde schützen Arbeiter vor Spritzern von gefährlichen Substanzen. Die Modelle für grundlegende oder spezielle Anwendungen schließen einen möglichen Kontakt aus, sind angenehm zu tragen und besitzen eine universelle Passform. Schutzmasken bieten in jeder Arbeitsumgebung maximale Sicherheit und gewährleisten akkurate Ergebnisse.
50  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dreilagige Hygienemasken aus ungewebtem PP mit Nasenbügel und Ohrschlaufen oder Bändern.
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Maximum Reinraummasken verfügen über eine dreilagige Konstruktion für überlegene Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz. Diese masken sind latexf...
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Reinraum-Entenschnabel-Masken zeichnen sich durch eine hervorragende Partikel- und Bakterienabscheidungseffizienz und geringe Partikelablösung aus. Di...
Sale!
Artikel-Nr: (HOIT115688)
Lieferant: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beschreibung: Mund-Nasen-Schutz mit komfortablen, elastischen Ohrschlaufen für ein leichtes Anziehen.
VE: 1 * 10.000 ST
Artikel-Nr: (76470-110)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die in den USA hergestellten sterilen VWR®-Masken sind eine ideale Option für den Einmalgebrauch.
VE: 1 * 200 ST
Artikel-Nr: (114-9101)
Lieferant: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beschreibung: Hygienemasken, 3-lagig, aus PP und verschweißtem PP.
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Reinraummasken aus Vliesstoff mit Bändern.
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Reinraum-Masken aus Polypropylen/Polyethylen-Vlies (ES) / Meltblown-Polypropylen (MBPP).
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Sale!
Artikel-Nr: (113-0713)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Gesichtsmaske mit Nasenbügel wird aus zweilagigem, ungewebtem PP hergestellt.
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beschreibung: Diese Masken sind mit einem „beschlagfreien“-Klebestreifen ausgestattet.
Sale!
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beschreibung: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beschreibung: Sterile Reinraummasken.
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Diese Gesichtsmasken bestehen aus einem leichten, ableitfähigen Material, das aus texturiertem Polyester und mindestens 9 % Carbon-Nylon-Monofilament ...
Artikel-Nr: (113-8158)
Lieferant: Nitritex
Beschreibung: Unsteriler, weicher, mit Ultraschall geschweißter Gesichtsschleier mit Kopfband und Nasenbügel.
VE: 1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (113-9994)
Lieferant: 3M MEDICAL
Beschreibung: Dieser flache, gefaltete Mund-Nasen-Schutz mit verstellbarem Band bieten Komfort, Atmungsaktivität und maximalen Schutz.
VE: 1 * 100 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom