Sie suchten nach: Leitern und Tritthocker
Kommen Sie sicher an schwer erreichbare Gegenstände heran mithilfe von Leitern und Tritthockern in verschiedenen Höhen. Aufgrund ihrer leichten Konstruktion lassen sie sich optimal von einer Stelle zur anderen tragen. Verstellbare Mehrzweckleitern besitzen starke Aussteifungen, um die Leiter auf der gewünschten Höhe zu fixieren. Der rutschhemmende Gummibelag auf den Tritthockern gewährleistet einen sicheren Stand beim Greifen von Gegenständen. Modelle mit rutschfestem Bodenring oder versenkbaren Rollen sorgen für zusätzliche Sicherheit bei der Belastung des Tritthockers. Die Leitern und Tritthocker sind aus keinem Arbeitsplatz wegzudenken.
Kommen Sie sicher an schwer erreichbare Gegenstände heran mithilfe von Leitern und Tritthockern in verschiedenen Höhen. Aufgrund ihrer leichten Konstruktion lassen sie sich optimal von einer Stelle zur anderen tragen. Verstellbare Mehrzweckleitern besitzen starke Aussteifungen, um die Leiter auf der gewünschten Höhe zu fixieren. Der rutschhemmende Gummibelag auf den Tritthockern gewährleistet einen sicheren Stand beim Greifen von Gegenständen. Modelle mit rutschfestem Bodenring oder versenkbaren Rollen sorgen für zusätzliche Sicherheit bei der Belastung des Tritthockers. Die Leitern und Tritthocker sind aus keinem Arbeitsplatz wegzudenken.
15  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Mobile Trittleiter aus Edelstahl mit ummantelten Lenkrollen. Wird die erste Stufe belastet, versenken sich die Rollen und die becherförmigen Ummantelu...
Artikel-Nr: (PALB2-LAD-NM)
Lieferant: Palbam
Beschreibung: These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beschreibung: Stufenstehleitern aus Aluminium mit 15 Jahren Qualitätsgarantie.
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
Lieferant: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beschreibung: Klapptritte mit kräftigen Doppelholmen und geriffelten Aluminiumstufen (205×360 mm).
Lieferant: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beschreibung: Steighilfen, Stehleiter mit 4 Stufen und rutschhemmenden clip-step Trittauflagen, Anzahl Stufen: 4, Material: Aluminium, Höhe: 1830 mm, Gewicht: 8,5 kg
Artikel-Nr: (139-0426)
Lieferant: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beschreibung: Klapptreppe mit kräftigen Doppelholmen, geriffelten Aluminiumstufen (205×360 mm), klappbarem Bügel und Ablageschale.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beschreibung: Hergestellt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahl, mit drei Gleitrollen für uneingeschränkte Mobilität. Bei Belastung versenken sich die Rollen, sod...
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maxim...
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beschreibung: Diese robusten Tritthocker werden aus wiederverwertbarem, UV-beständigem PP hergestellt und sind durch drei Gleitrollen leicht beweglich. Bei Belastun...
Artikel-Nr: (139-9806)
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beschreibung: Steighilfen, Mobile Trittleiter, Material: Aluminium, B×T×H: 410×500×445 mm, Gewicht: 2 kg
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TEKMST00010/2)
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Our portable steps unit is 2 steps, fully portable strong and reliable workmate.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: WAKU-GERÄTE GMBH
Beschreibung: Leichte Aluminium-Sicherheitstreppe. Starke Zwillingsholme mit stabilen, zug- und druckfesten Verstrebungen für erhöhte Stabilität. Plattformhöhe ents...
Artikel-Nr: (AGEN769)
Lieferant: AGENCINOX
Beschreibung: These steps are made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Kickstool with GS safety control.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom