Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
klebeetiketten
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/81/18944881.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"39"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Etiketten und ihre Klebebeschichtung halten Temperaturen von −196 bis +121 °C stand. Die VWR® Etiketten sind für die Verwendung in den meisten Ink...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Etiketten und ihre Klebebeschichtung halten Temperaturen von −196 bis +121 °C stand. Die VWR Etiketten sind für die Verwendung in den meisten Inku...
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Die „close-it®“ Etiketten wurden entwickelt, um die beim Entnehmen von Proben entstandenen Löcher in Beuteln oder Schachteln zu verschließen. Der star...
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Kontroll-Siegel mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff. Die Klebkraft dieses Stoffes ist fast so stark wie die des Originals. Ebenso wie da...
Lieferant:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beschreibung:   Für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Labor. Ohne Abroller.
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   Made of self destructive polyolefin, in German language. These inspection date labels can be used wherever regular checks on equipment and machinery a...
Lieferant:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beschreibung:   Selbstklebende Etiketten. Ideal zum Kennzeichnen sämtlicher Proben und Dokumente. Auffallend und leuchtend. Können mit jedem Schreibmittel beschriftet...
Artikel-Nr: (331-0058)
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Rückhalteproben werden aufbewahrt, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt als Vergleichsproben herangezogen werden können. Der zweifelsfreie Nachweis, ...
VE:  1 * 1 Rolle
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 39
  1  2  3  4  5  Nächste