Fässer, leitfähig, mit Schraubdeckel
Lieferant: CurTec
216-5810EA 0 EUR
216-5810 216-0149
Fässer, leitfähig, mit Schraubdeckel
Fässer, Fässer, Trommeln
Leitfähige schwarze HDPE-Fässer mit schwarzen Schraubdeckeln.
  • Oberflächenwiderstand ≤1.000.000 Ohm
  • Wasserdicht
  • Manipulationssicher
  • Stapelbar
  • UN-Kennzeichnung (1H2) für Gefahrstoffe
Für Lagerung und Versand von explosiven Pulvern.