Sie suchten nach: Fässer, Fässer, Trommeln
Alle Fässer und Tonnen bewahren Materialien für den Transport oder eine längere Lagerung sicher auf. Tonnen besitzen typischerweise eine zylindrische Bauform mit geraden Wänden, wohingegen Fässer oft eine bauchige Form haben. Unabhängig von der Form schützen die hohlen, runden Gefäße selbst empfindlichste Substanzen vor äußeren Verunreinigungen und die auslaufsicheren Deckel sorgen dafür, dass der Arbeitsplatz sauber bleibt. Wählen Sie die Behälter in beliebigen Volumen und Farben, je nach den jeweiligen Anwendungsanforderungen.
31 Ergebnisse wurden gefunden
Sort Results
Listenansicht
Hybridansicht