Ionenselektive Elektroden
Lieferant: Mettler-Toledo
662-2802EA 1040 EUR
662-2802 662-2801 662-2800 662-2806 662-2805 662-2804 662-2807
Ionenselektive Elektroden
Elektroden ISE-Elektroden
Ionenselektive Halbzellen und gasempfindliche Elektroden zur schnellen und einfachen Bestimmung von Konzentration und Aktivität einer Reihe von aufgelösten Ionen und Gasen.
  • Modulare und vielseitige ionenselektive Halbzellen bestehen aus einem Universalschaft und einer ionenspezifischen austauschbaren Membran. Ausnahme DX223-Na⁺
  • Gassensitive Elektroden bestehen aus einem robusten Kunststoffschaft und einer gassensitiven, austauschbaren Membran
  • Entsprechen den Richtlinien RoHS („Restriction of Hazardous Substances“ für Elektro und Elektronikgeräte) und WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“)
Bestellinformation: Membransets sind separat erhältlich.