Sie suchten nach: Aräometer
Hydrometer bzw. Aräometer messen die Dichte oder das spezifische Gewicht von Flüssigkeiten oder Bodenproben, die zu fein für eine Siebanalyse sind. Das freischwimmende Gerät besteht aus einem zylindrischen Stiel und einem beschwerten Auftriebskörper. Die Aräometer sind mit Metall statt mit Blei oder Quecksilber beschwert und ihre graduierte Skala kann einfach am Meniskus abgelesen werden. Das klare, durchsichtige Glas des Hydrometers und für spezielle Untersuchungen kalibrierte Modelle sorgen für genaue Ergebnisse. Teilung und Genauigkeit variieren bei den Instrumenten zur Messung der relativen Dichte.
Hydrometer bzw. Aräometer messen die Dichte oder das spezifische Gewicht von Flüssigkeiten oder Bodenproben, die zu fein für eine Siebanalyse sind. Das freischwimmende Gerät besteht aus einem zylindrischen Stiel und einem beschwerten Auftriebskörper. Die Aräometer sind mit Metall statt mit Blei oder Quecksilber beschwert und ihre graduierte Skala kann einfach am Meniskus abgelesen werden. Das klare, durchsichtige Glas des Hydrometers und für spezielle Untersuchungen kalibrierte Modelle sorgen für genaue Ergebnisse. Teilung und Genauigkeit variieren bei den Instrumenten zur Messung der relativen Dichte.
146  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aräometer ohne Thermometer.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: These plain form hydrometers are designed for applications where rough handling or contamination could be an issue.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aräometer mit spezifischem Gewicht.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sicherheits-Thermo-Aräometer mit Zuckerskala unter anderem für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Abmessen von Saccharose sowie einem eingeba...
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: Aräometer für geringe und hohe Oberflächenspannung, geeignet für allgemeine Laboranwendungen.
Artikel-Nr: (ALLA1460-QP)
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: This alcohol meter in a pipette with thermometer is specially designed for printing.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: Commercial grade hydrometers − Not standardised.
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
Artikel-Nr: (ALLA1020PM125/20QP)
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: This salinometer is designed for measurements of brine and salt.
VE: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (ALLA2200FG100/20QP)
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: Hydrometer for milk, 1,000 − 1,040 g/ml, Teilung: 0,001 g/ml, 165 mm
VE: 1 * 5 ST
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: The scale of the hydrometer is fully marked with all the reference norms, the calibration temperature, the surface tension, the individual number of t...
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: Diese Aräometer zur Bestimmung der spezifischen Dichte sind mit Referenznormen, Kalibriertemperatur, Oberflächenspannung und individuellen Seriennumme...
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: General purpose hydrometers with thermometers.
Lieferant: ALLA ATELIERS
Beschreibung: These hydrometers have been designed to meet the specific needs of users in the petroleum industry.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom