Chemikalienschutz-Handschuhe, Emperor™
Lieferant: Ansell
112-0808EA 0 EUR
MARG10447 MARG10451 MARG10464 MARG10463
Chemikalienschutz-Handschuhe, Emperor™
Ungefütterte, schwarze Naturkautschuk-Latexhandschuhe. Ideal für Bereiche, in denen starker Schutz erforderlich ist.
  • Stulpe mit Rollrand für Reißfestigkeit und einfaches Anziehen
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit (gegen wasserbasierte Chemikalien)
  • Flexibel und elastisch, und daher reißfest
  • Oberfläche des Handschuhs mittels Chlorinierung gehärtet
  • In zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich
Standards: EN 388 (4121), EN 374 (ABCKL), Kat. III